Documenti fondamentali
SAB5701858
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLK1-T210 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.98 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr210)
Informazioni sul gene
human ... PLK1(5347)
Descrizione generale
The Ser/Thr protein kinase encoded by this gene belongs to the CDC5/Polo subfamily. It is highly expressed during mitosis and elevated levels are found in many different types of cancer. Depletion of this protein in cancer cells dramatically inhibited cell proliferation and induced apoptosis; hence, it is a target for cancer therapy. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T210 of human PLK1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)