Documenti fondamentali
MDI02ADAP
Milli-Q
Adattatore per filtro da 0,2 μm per sistemi Milli-DI®
The adapter allows to connect a Millipak® final filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-DI®
Compatibilità
for use with Milli-DI®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′adattatore per filtro da 0,2 μm per sistemi Milli-DI® è un accessorio per la purificazione dell′acqua da utilizzare nei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-DI®. Viene prima collegato alle tubazioni e quindi all′alimentazione dell′acqua del sistema.
Note legali
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany