Documenti fondamentali
MATRNPS50
Millipore
Piastra di raccolta a 96 pozzetti
Clear, Non-Sterile, Transport Receiver Plate, 100uL volume, 50 plates, Styrene
Sinonimo/i:
Micropiastra, Piastra a 96 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
100 μL sample volume (per well)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La piastra MultiScreen-Mesh con piastra di raccolta costituisce un sistema integrato per preparare e condurre saggi di screening ed analizzarne i risultati seguendo un protocollo semplificato. Il sistema è ideale per lo screening di composti target e per altre applicazioni miranti a valutare l′azione di nuovi composti utilizzando organismi pluricellulari come modello in vivo
MultiScreen-Mesh è una soluzione ottimizzata per la valutazione di composti e l′identificazione di target in un formato a 96 pozzetti. La piastra con rete di nylon a 96 pozzetti e la piastra di raccolta a 96 pozzetti si assemblano alla perfezione, per mettere a vostra disposizione un sistema pronto all′uso per condurre saggi per la determinazione di citotossicità, paralisi e morte di organismi multicellulari. Disponiamo di una varietà di reti con maglie di dimensioni differenti tra cui scegliere quella che più si adatta alla vostra applicazione. È sufficiente trasferire parassiti, nematodi o altri organismi multicellulari nei pozzetti, aggiungervi il composto target e rilevare la migrazione dei microrganismi. Le piastre sono otticamente trasparenti per poter essere utilizzate in combinazione con tecniche di imaging o altre tecniche di microscopia. Se necessario, le piastre possono essere rivestite con un sottile strato di agar.
Le piastre MultiScreen-Mesh si sono dimostrate utili anche come sistema di filtrazione ad alta capacità di cellule da sottoporre ad indagine mediante analizzatore di cellule FACS. Per disgregare aggregati cellulari prima di caricare la piastra nell′analizzatore FACS, è possibile far passare le cellule in sospensione attraverso le maglie delle piastre filtranti vuoi per gravità vuoi sottoponendole a una centrifugazione delicata.
Questa piastra filtrante costituisce un sistema integrato per preparare e condurre saggi di screening ed analizzarne i risultati seguendo un protocollo semplificato. Il sistema è ottimizzato per lo screening di bersagli cellulari ed altre applicazioni intese a valutare l′effetto di nuovi composti su organismi multicellulari integri. La piastra filtrante MultiScreen-Mesh è ottimizzata per l′identificazione di composti e di target cellulari nel formato a 96 pozzetti. La piastra filtrante e la piastra di raccolta a 96 pozzetti si assemblano alla perfezione, per mettere a vostra disposizione un sistema pronto all′uso per condurre saggi per la determinazione di citotossicità, paralisi e morte di organismi multicellulari. È sufficiente trasferire parassiti, nematodi o altri organismi multicellulari nei pozzetti, aggiungervi il composto target e rilevare la migrazione degli organismi.
Caratteristiche & vantaggi
- Svariate configurazioni e applicazioni
- Compatibilità chimica
- Compatibilità con sistemi automatizzati
- Filtrazione a vuoto e raccolta del filtrato di livello eccellente
- Le piastre sono otticamente trasparenti, per poter essere utilizzate in analisi che utilizzano tecniche di imaging o altre tecniche di microscopia
Applicazioni
- Screening su organismi integri
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Proteine
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: no
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
This article details the benefits of combining solubility and a non-cell based permeability assay (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay; PAMPA) into a single workflow in which a portion of the filtrate from the MultiScreen® Solubility filter plate is added to the donor compartment of the MultiScreen filter plate for the PAMPA analysis.
Protocolli
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.