Documenti fondamentali
MACAC0RS5
Millipore
Piastra di raccolta da 96 pozzetti
96-well receiver trays with lids for Millicell®-96 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Sinonimo/i:
Micropiastra, Piastra di raccolta, Piastra di raccolta da 96 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
250-300 μL sample volume
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre di coltura con inserti Millicell sono un dispositivo brevettato progettato come supporto alla crescita e alla differenziazione di linee cellulari endoteliali ed epiteliali, incluse le cellule CaCo-2.
I dispositivi Millicell sono disponibili con membrana in PCF con pori di 0,4 µm e con membrane in PET con pori di diverse dimensioni. La piastra, progettata per offrire all′utente la massima comodità, presenta un'estroflessione apicale che agevola il pipettamento e un accesso basolaterale. Per ridurre il rischio di contaminazione del monostrato, quando non inserite nel vassoio di alimentazione le piastre a membrana sono rialzate rispetto alla superficie di lavoro grazie a dei piedini. I pozzetti riceventi hanno una forma a goccia che evita la formazione di bolle d′aria durante l′assemblaggio delle piastre.
Le piastre Millicell sono ottimizzate per la crescita e il mantenimento delle colture in un monostrato omogeneo e integro. Sulle membrane delle piastre Millicell le cellule crescono meglio che sulla plastica perché possono accedere al nutrimento sia nella parte apicale che in quella basolaterale. Crescita e funzione cellulare mimano più fedelmente ciò che accade in vivo. Le piastre Millicell sono progettate per studiare l′analisi e la crescita delle cellule e possono essere usate manualmente o con sistemi automatizzati per la semina, somministrazione di terreni e lavaggio delle cellule
Questo sistema completo consente la crescita, la somministrazione del terreno di coltura e l'analisi delle cellule in un′unica piastra con fondo a membrana. Si può utilizzare la piastra con vassoio di alimentazione a pozzetto singolo o multi-pozzetto Al momento dell'analisi, la piastra viene semplicemente trasferita in un vassoio multi-pozzetto per il trasporto.
Il design semplificato migliora l'impiego con:
- sistemi di semina e alimentazione
- sistemi automatizzati di manipolazione dei liquidi e pipette multicanale
- accesso apicale e basolaterale alle cellule
- sistemi di misurazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER)
Componenti
Vassoio di trasporto a 96 pozzetti (5), coperchio (5)
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Protocolli
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.