PSHT004S5
Piastra Millicell® a 96 pozzetti
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Sinonimo/i:
Piastra Millicell, Piastra da 96 pozzetti Millicell
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, 96-well receiver tray and lid, pack of 5
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
75-100 μL sample volume
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altezza
26.2 mm
Lunghezza
128 mm
Larghezza
84.8 mm
Superficie filtrante
0.11 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume d’esercizio
75 μL
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
0.4 μm pore size
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo Millicell è disponibile con pori della membrana da 0,4 µm in PCF e di diverse dimensioni in PET. La piastra, progettata per offrire all′utente la massima comodità è dotata di una facilitazione apicale per agevolare il pipettamento e di accesso basolaterale. Per ridurre il rischio di contaminazione del monostrato, quando non inserite nel vassoio di alimentazione le piastre a membrana sono rialzate rispetto alla superficie di lavoro grazie a dei piedini. La forma tear-drop dei pozzetti riceventi elimina le bolle d′aria durante l′assemblaggio delle piastre.
Le piastre Millicell sono ottimizzate per mantenere la crescita di monostrati di cellule a elevata integrità. Sulle membrane delle piastre Millicell le cellule crescono meglio che sulla plastica perché vengono nutrite sia a livello apicale sia basolaterale. Crescita e funzione cellulare mimano più accuratamente ciò che accade in vivo. Le piastre Millicell sono progettate per l′analisi e per la crescita cellulare e possono essere usate manualmente o con sistemi automatizzati di semina, alimentazione e lavaggio delle cellule
Questo sistema completo consente di far crescere, alimentare e analizzare cellule in un′unica piastra con fondo a membrana. Si può utilizzare la piastra con vassoio di alimentazione per pozzetto singolo o per più pozzetti. Al momento dell′analisi del trasporto, la piastra viene semplicemente trasferita a un vassoio di trasporto multi-pozzetto per l′analisi.
Questo design dinamico migliora la funzionalità con:
- Sistemi di semina e alimentazione
- Sistemi automatizzati di manipolazione dei liquidi e pipette multicanale
- Accesso apicale e basolaterale alle cellule
- Sistemi di misurazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER)
Confezionamento
Componenti
Articoli
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Protocolli
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.