MABT822
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
rat monoclonal, mAB11
Sinonimo/i:
CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin alpha 5 (CD49e) Antibody, clone mAb11, clone mAB11, from rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAB11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA5(3678)
mouse ... Itga5(16402)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin alpha5 (CD49e) in Immunoprecipitation applications (LaFlamme, S.E., et. al. (1992). J Cell Biol. 117(2):437-47).
Cell Structure
Qualità
Immunocytochemistry Analysis): A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin alpha5 (CD49e) in human Foreskin Fibroblast (HFF) cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2