Documenti fondamentali
MAB2079Z
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β1, attivata, clone HUTS-4, senza azoturo
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
Descrizione generale
L′integrina beta-1, nota anche con il nome CD29, è una glicoproteina transmembrana di 130 kDa che si lega in modo non covalente in complessi con varie subunità dell′integrina alfa (alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6) per formare recettori funzionali che a loro volta si legano a specifiche proteine della matrice extracellulare. I recettori per le integrine sono coinvolti nella regolazione di svariate funzioni biologiche importanti, come lo sviluppo embrionale, la riparazione delle ferite, l′emostasi e la prevenzione della morte cellulare programmata. Sono implicati anche negli stati patologici anormali, come l′angiogenesi diretta dal tumore, la proliferazione delle cellule tumorali e le metastasi. Questi recettori eterodimerici fungono da ponte tra l′actina del citoscheletro nel citoplasma e le proteine presenti nella matrice extracellulare e/o sulle cellule adiacenti. L′interazione tra le integrine e la matrice extracellulare determina l′attivazione delle vie di trasduzione del segnale e la regolazione dell′espressione genica.
Specificità
L'anticorpo monoclonale MAB2079Z è specifico per la conformazione attiva delle integrine beta-1 umane. Il sottogruppo delle integrine beta-1 o VLA contiene almeno 10 membri, ognuno con una subunità alfa distinta associata tramite legame non covalente alla subunità beta-1 condivisa. L'attivazione funzionale delle integrine può essere indotta sperimentalmente aggiungendo Mg2+ o Mn2+, oppure utilizzando uno dei numerosi anticorpi stimolanti disponibili. Anche i segnali intracellulari generati in conseguenza all'attivazione cellulare modulano la conformazione e l'affinità delle integrine nei sistemi cellulari. Gli anticorpi come MAB2079Z, in grado di discriminare tra i diversi stati di attivazione delle integrine, sono estremamente utili per gli studi sulla regolazione dell'attivazione. L'anticorpo MAB2079Z riconosce gli epitopi nella regione 355-425 della subunità beta-1 condivisa delle integrine VLA, la cui espressione va in parallelo con l'attività di legame al ligando di questi recettori di adesione cellulare indotti da svariati stimoli extracellulari e intracellulari.
Immunogeno
Anticorpo indotto contro le integrine beta-1 umane purificate da tessuto polmonare, epatico e muscolare scheletrico umano lisato con Triton X-100. È stato specificamente selezionato l'anticorpo MAB2079Z perché caratterizzato da una maggiore reattività con i linfoblasti T in seguito a stimolazione con Mn2+.
Epitopo: attivato, senza azoturo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA
Immunoistochimica: tessuto congelato fresco o sottoposto a fissazione leggera con PFA 4%, permeabilizzato con Triton X-100 0,1% in presenza di Mn++, poiché l'epitopo di HUTS-4 dipende dallo ione Mn++. Si noti che l'anticorpo colora solo le integrine beta-1 attivate. Le integrine beta-1 attivate sono tipicamente presenti nel tessuto cutaneo delle ferite (vedi http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951). Per una colorazione/rivelazione generica delle integrine beta-1 utilizzare gli anticorpi MAB1981 o CBL1333.
Western Blotting: solo in condizioni non riducenti (vedi http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
Analisi di FACS: 2,5 μg di anticorpo / 5 x 105 cellule.
La rivelazione delle integrine β-1 con questo anticorpo anti-integrine β-1 attivate, clone HUTS-4, privo di azoturo, è convalidata per l′uso nelle analisi di ELISA, FC, IH e WB.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Descrizione del bersaglio
88 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline di topo purificate con Proteina A in PBS senza conservanti.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8 °C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto polmonare, epatico e muscolare scheletrico umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Functional differences between integrin alpha4 and integrins alpha5/alphav in modulating the motility of human oral squamous carcinoma cells in response to the V region and heparin-binding domain of fibronectin.
Yan Zhang, Hai Lu, Paul Dazin, Yvonne Kapila
Experimental Cell Research null
Bo Wu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 34, 110-110 (2015-10-07)
Dysregulated endocytosis of membrane proteins contributes significantly to several hallmarks of cancer. Basigin can enhance cancer progression, but its precise mechanism remains unclear. CD98 promotes cell spreading and tumorigenicity by triggering integrin clustering and enhancing cell adhesion to the extracellular
Izumi Oinuma et al.
The Journal of cell biology, 173(4), 601-613 (2006-05-17)
Plexins are cell surface receptors for semaphorins and regulate cell migration in many cell types. We recently reported that the semaphorin 4D (Sema4D) receptor Plexin-B1 functions as a GTPase-activating protein (GAP) for R-Ras, a member of Ras family GTPases implicated
Plexin-A4 promotes tumor progression and tumor angiogenesis by enhancement of VEGF and bFGF signaling.
Kigel, B; Rabinowicz, N; Varshavsky, A; Kessler, O; Neufeld, G
Blood null
In vivo cleaved CDCP1 promotes early tumor dissemination via complexing with activated ?1 integrin and induction of FAK/PI3K/Akt motility signaling.
Casar, B, et al.
Oncogene (2012)