MABT201
Anti-Integrin alpha5 (Preservative Free) Antibody, clone SNAKA51
clone SNAKA51, from mouse, purified by using protein G
Sinonimo/i:
Integrin alpha-5, CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SNAKA51, monoclonal
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
tecniche
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2α
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected Integin alpha 5 in Primary human foreskin fibroblasts (hFF) (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300.; Valdembri, D., et al. (2009). PLoS Biol. 7(1):e25.).
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin alpha5 in 0.5X10^6 HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2