Documenti fondamentali
MABT409
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rat monoclonal, AIIB2
Sinonimo/i:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina Beta1, clone AIIB2 (senza azide), clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AIIB2, monoclonal
Reattività contro le specie
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
La Beta-1integrina, nota anche come subunità beta del recettore della fibronectina (FNRB) o glicoproteina IIa (GPIIA), è una glicoproteina transmembrana che forma complessi non covalenti con varie subunità di alfa-integrina per formare i recettori funzionali che si legano a specifiche proteine della matrice extracellulare. Le integrine sono una classe di recettori coinvolti nell'adesione cellulare e in una varietà di processi tra cui embriogenesi, emostasi, riparazione dei tessuti, risposta immunitaria e diffusione metastatica delle cellule tumorali. Le interazioni tra integrine e matrice extracellulare portano all'attivazione di determinate vie di trasduzione del segnale e alla regolazione dell'espressione genica. La fosforilazione delle treonine 788 e 789 del recettore Beta-1 integrina svolge un ruolo chiave nella regolazione dipendente dal ciclo cellulare.
Immunogeno
Cellule intere corrispondenti all'Integrina Beta1 umana, clone AIIB2 (senza azide).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-Beta1 integrina , clone AIIB2 (senza azoturo) è validato per per il rilevamento della Beta1 integrina in Western Blotting, immunocitochimica, saggi di attività, immunoprecipitazione e immunoistochimica
Saggio di attività: un lotto rappresentativo ha rilevato che l′anti-Beta1 integrina, clone AIIB2 (privo di azoturo) blocca l'adesione delle cellule AGS alla fibronectina causando invece solo una leggera inibizione dell'adesione delle cellule alla vitronectina (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la Beta1 Integrina - clone AIIB2 (senza azoturo) - nel tessuto dei villi coriali (Damsky, C. H., et al. (1992). Journal of Clinical Investigation. 89:210-222).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la Beta1 Integrina -clone AIIB2 (Azide Free) - in aggregati di CTB che avevano invaso il matrigel in vitro (Damsky, C. H., et al. (1994). Development. 120:3657-3666).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la Beta1 integrina - clone AIIB2 (privo di azide) -in cellule AGS (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato la Beta1 integrina - clone AIIB2 (privo di azide) - nel lisato di cellule NP-40 (Werb, Z., et al. (1989). JCB. 109:877-889).
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutato mediante Western blotting in lisato di cellule HUVEC.
Western Blotting: Una concentrazione pari a 1,0 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la Beta1 Integrina, clone AIIB2 (Azide Free) in 10 µg di lisato di cellule HUVEC.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~110 kDa Il peso molecolare calcolato di questa proteina è 88 kDa, ma la banda viene osservata a circa 110 kDa a causa dell′elevato livello di glicosilazione.
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1κ monoclonale di ratto purificata in tampone contenente PBS senza conservanti.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Jinhua Zhang et al.
Scientific reports, 7(1), 12099-12099 (2017-09-25)
S100A4 has been implicated in cancer and several inflammatory diseases, but its role in inflammatory bowel disease has not been well investigated. Here, upon infection with Citrobacter rodentium, a model for enteropathogenic Escherichia coli infection in humans, induced the infiltration
Iris Eke et al.
Molecular cancer research : MCR, 16(12), 1855-1864 (2018-07-26)
Adaptation of tumor cells to radiotherapy induces changes that are actionable by molecular targeted agents and immunotherapy. This report demonstrates that radiation-induced changes in integrin expression can be targeted 2 months later. Integrins are transmembrane cell adhesion molecules that are
Hiroaki Kimura et al.
International journal of cancer, 131(9), 2027-2033 (2012-02-11)
Integrins play a role in tumor growth and metastasis. However, the effect of integrin inhibition has not been visualized on single cancer cells in vivo. In this study, we used a powerful subcellular in vivo imaging model to demonstrate how
Hau-Ming Jan et al.
Communications biology, 3(1), 120-120 (2020-03-15)
Helicobacter pylori, the most common etiologic agent of gastric diseases including gastric cancer, is auxotrophic for cholesterol and has to hijack it from gastric epithelia. Upon uptake, the bacteria convert cholesterol to cholesteryl 6'-O-acyl-α-D-glucopyranoside (CAG) to promote lipid raft clustering
Sara McCurdy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(12), e22629-e22629 (2022-11-10)
β1 integrins are important in blood vessel formation and function, finely tuning the adhesion of endothelial cells to each other and to the extracellular matrix. The role of integrins in the vascular disease, cerebral cavernous malformation (CCM) has yet to