Documenti fondamentali
MAB1959
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P5D2
Sinonimo/i:
CD29, MAB1959Z
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina β1, clone P5D2, clone P5D2, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P5D2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
L′integrina beta-1, nota anche con il nome CD29, è una glicoproteina transmembrana di 130 kDa che si lega in modo non covalente in complessi con varie subunità dell′integrina alfa (alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6) per formare recettori funzionali che a loro volta si legano a specifiche proteine della matrice extracellulare. I recettori per le integrine sono coinvolti nella regolazione di svariate funzioni biologiche importanti, come lo sviluppo embrionale, la riparazione delle ferite, l′emostasi e la prevenzione della morte cellulare programmata. Sono implicati anche in stati patologici, come l′angiogenesi indotta da tumore, la proliferazione delle cellule tumorali e le metastasi. Questi recettori eterodimerici fungono da ponte tra l′actina del citoscheletro nel citoplasma e le proteine presenti nella matrice extracellulare e/o sulle cellule adiacenti. L′interazione tra le integrine e la matrice extracellulare determina l′attivazione delle vie di trasduzione del segnale e la regolazione dell′espressione genica.
Specificità
Reagisce con l′integrina beta 1 umana.
Immunogeno
Cheratinociti derivati da cute umana.
Applicazioni
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo del clone di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunoprecipitazione.
Immunoistochimica: un lotto precedente del clone di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunoistochimica (fissazione in acetone senza inclusione in paraffina).
ELISA: un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di ELISA.
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo del clone di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunocitochimica (fissazione in paraformaldeide inferiore al 4%).
Saggio di attività funzionale: un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di adesione cellulare di cellule SV-HFO con una caratteristica morfologia diffusa. In presenza di mAb che bloccano la funzione dell′integrina β1 (P5D2), le cellule si attaccavano ma non si diffondevano più, mostrando una morfologia arrotondata con molte proiezioni citoplasmatiche (Iba, K. et al., 2000).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-integrina β1, clone P5D2, rivela il livello di integrina β1 ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l′uso nelle applicazioni di ELISA, FC, IC, IH & IP.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Qualità
Analisi di citometria a flusso:
per rivelare l′integrina β1 in 1x10^6 cellule A431 sono stati utilizzati 4 µg dell′anticorpo.
per rivelare l′integrina µ1 in 1x10^6 cellule HeLa sono stati utilizzati 4 βg dell′anticorpo.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto tonsillare umano, tessuto cutaneo umano
cellule A431 & HeLa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
S Gronthos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(25), 13625-13630 (2000-11-23)
Dentinal repair in the postnatal organism occurs through the activity of specialized cells, odontoblasts, that are thought to be maintained by an as yet undefined precursor population associated with pulp tissue. In this study, we isolated a clonogenic, rapidly proliferative
Sphingosine-1-phosphate induces a PDGFR-dependent cell detachment via inhibiting beta1 integrin in HEK293 cells.
Alexander Zaslavsky, Song Li, Yan Xu
Febs Letters null
Saubhik Sengupta et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(11), 1570-1572 (2003-06-26)
We have reported previously that levels of lysophosphatidic acid (LPA) are elevated in the blood and ascites from patients with ovarian cancer. LPA stimulates proliferation of ovarian cancer cells and has been proposed as an autocrine growth factor. Here, we
Elizabeth A Waterman et al.
Cancer research, 67(9), 4264-4270 (2007-05-08)
Laminin-332 (formerly laminin-5) and collagen VII are basement membrane proteins expressed at the invasive front of human squamous cell carcinoma (SCC) tumors. These proteins have protumorigenic properties, but whether laminin-332 and collagen VII promote SCC tumors by providing adhesion or
B Baudoux et al.
European journal of cell biology, 79(1), 41-51 (2000-03-11)
Integrins are involved in several ways in keratinocyte physiology, including cell motility. CD9 is a member of the tetraspanin protein family which is found in association with other transmembrane proteins like the integrins. CD9 is expressed in the epidermal tissue