MABS502
Anti-CYP11B1 Antibody, clone 80-7
clone 80-7, from rat
Sinonimo/i:
Cytochrome P450 11B1, mitochondrial, CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Steroid 11-beta-hydroxylase, CYP11B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
80-7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP11B1(1584)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected transfected CYP11B1 in HEK293 cells and endogenous CYP11B1 in mitochondrial preparation from human adrenocortical cell line HAC15 (Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CYP11B1 in normal human adrenal tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CYP11B1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1