Documenti fondamentali
MAB5268
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-cromogranina A, clone LK2H10
clone LK2H10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CgA, Pituitary Secretory Protein I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
LK2H10, monoclonal
Reattività contro le specie
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
Non deve reagire con
guinea pig, rabbit, sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHGA(1113)
Descrizione generale
La cromogranina A (una proteina di 439 amminoacidi codificata da un gene sul cromosoma 14) è espressa dalle cellule neuroendocrine di tutto l′organismo, comprese le cellule neuroendocrine dell'intestino tenue e crasso, della midollare del surrene e delle isole pancreatiche. È un eccellente marcatore per i tumori carcinoidi, i feocromocitomi, i paragangliomi e altri tumori neuroendocrini. La coespressione della cromogranina A e dell'enolasi neurone-specifica (NSE) è frequente nelle neoplasie neuroendocrine.
Specificità
La cromogranina, una proteina acida con un peso molecolare di circa 68 kDa, si trova nei granuli secretori contenenti ormoni polipeptidici dei tessuti endocrini umani. L'anticorpo anti-cromogranina A può essere utilizzato per colorare la maggior parte dei tessuti endocrini normali e neoplastici contenenti granuli secretori (a eccezione delle cellule dell'ipotalamo e della neuroipofisi, che è noto contengono granuli secretori). La quantità di colorazione è generalmente proporzionale al numero di granuli secretori presenti (1).
Applicazioni
Immunoistochimica:
per l′IH sono stati utilizzati 1-10 μg/mL di un lotto rappresentativo.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La rivelazione della cromogranina A con questo anticorpo anti-cromogranina A, clone LK2H10, è convalidata per l′uso nelle analisi di IH, IH(P) & WB.
Confezionamento
500 μL
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di pancreas di topo.
Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la cromogranina A in 10 μg di lisato di pancreas di topo.
Descrizione del bersaglio
50 kDa
Linkage
Sostituisce: CBL219
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente tampone borato 0,05 M, NaCl 0,15 M, pH 8,2, con azoturo di sodio 0,1%.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto pancreatico, surrenalico, intestinale e tiroideo. Immunoblotting: lisato di cellule PC12, tessuto pancreatico umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Specific endocrine tissue marker defined by a monoclonal antibody.
Lloyd, R V and Wilson, B S
Science (New York, N.Y.), 222, 628-630 (1983)
Fausto J Rodriguez et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 19(4), 623-629 (2008-08-20)
Co-deletion of chromosome arms 1p and 19q, characteristic of oligodendroglial tumors, was recently found to be mediated by t(1;19)(q10;p10). To evaluate the prevalence of 1p19q co-deletion and t(1;19) in extraventricular neurocytomas (EVN), we studied tumors from 23 patients, including 13
Tieying Hou et al.
Cancer cytopathology, 128(10), 725-732 (2020-06-24)
Insulinoma-associated protein 1 (INSM1) has recently emerged as a reliable nuclear immunostaining marker for detecting neuroendocrine tumors (NETs) in paraffin-embedded surgical samples and cytologic cell blocks, but the reliability of INSM1 staining on cytologic smears is understudied. This study investigated
Neuron precursor features of spindle cell oncocytoma of adenohypophysis.
Sanda Alexandrescu,Robert E Brown,Nitin Tandon,Meenakshi B Bhattacharjee
Annals of Clinical and Laboratory Science null
Noèlia Téllez et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 311(3), E554-E563 (2016-07-14)
Limitations in β-cell regeneration potential in middle-aged animals could contribute to the increased risk to develop diabetes associated with aging. We investigated β-cell regeneration of middle-aged Wistar rats in response to two different regenerative stimuli: partial pancreatectomy (Px + V)