Key Documents
MABS466
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Trpv4, clone 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
Sinonimo/i:
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B2.6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPV4(59341)
Descrizione generale
Il membro 4 della sottofamiglia dei canali cationici del potenziale transitorio V è un canale cationico che attraversa più volte la membrana ed è codificato dal gene TRPV4 (nomi alternativi: CMT2C, HMSN2C, OTRPC4, SMAL, SPSMA, SSQTL1, TRP12, VR-OAC, VRL-2, VRL2, VROAC). Appartiene alla sottofamiglia dei canali del potenziale transitorio simili a OSM9 (OTRPC) che fa parte della superfamiglia dei canali del potenziale transitorio (TRP)3. È stato dimostrato che le ripetizioni/i domini di ankirina (ANK) sono importanti per l'espressione funzionale del canale, e nei pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA, una neuropatia motoria ereditaria) e da neuropatie motorie e sensoriali ereditarie (HMSN) sono state individuate mutazioni nei domini ANK. (PMID 16293632, 20037587, 20037588).
Specificità
Si prevede che questo anticorpo riconosca tutte le isoforme.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina Trpv4 umana marcata con tag GST.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare Trpv4 in cellule NIH/3T3.
L′anticorpo anti-Trpv4, clone 1B2.6, è un anticorpo mirato contro Trpv4 per l′uso nei saggi di Western blotting e immunocitochimica.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule SK-MEL-28.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare Trpv4 in 10 µg di lisato di cellule SK-MEL-28.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 86-98 kDa. UniProt descrive 6 isoforme prodotto di splicing alternativo da circa 86 kDa a circa 98 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Kaustav Bera et al.
Nature, 611(7935), 365-373 (2022-11-04)
Cells respond to physical stimuli, such as stiffness1, fluid shear stress2 and hydraulic pressure3,4. Extracellular fluid viscosity is a key physical cue that varies under physiological and pathological conditions, such as cancer5. However, its influence on cancer biology and the mechanism
Charles E MacKay et al.
eLife, 11 (2022-03-02)
Polycystin-1 (PC-1, PKD1), a receptor-like protein expressed by the Pkd1 gene, is present in a wide variety of cell types, but its cellular location, signaling mechanisms, and physiological functions are poorly understood. Here, by studying tamoxifen-inducible, endothelial cell (EC)-specific Pkd1