MABN839
Anti-TrpV6 Antibody, clone 4A5.1
culture supernatant, clone 4A5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 6, Alu-binding protein with zinc finger domain, Calcium transport protein 1, Calcium transporter-like protein, CaT-L, CaT-like, CaT1, ECaC2, Epithelial apical membrane calcium transporter/cha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Trpv6(114246)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:250 dilution from a representative lot detected TrpV6 in human pancreas, human small intestine, rat colon tissue, and mouse brain tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV6 in 10 µg of Y79 retinoblastoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2