MABS1704
Anti-Potassium Channel Kir6.2 Antibody, clone 10C1.1
clone 10C1.1, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 11, IKATP, Inward rectifier K(+) channel Kir6.2, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNJ11(3767)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Ion Channels & Transporters
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected potassium channel Kir6.2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1