SAB5200939
Monoclonal Anti-Sur2A - Percp antibody produced in mouse
clone S319A-14, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ABC37, Anti-ABCC9, Anti-CMD10, Anti-Sulfonylurea receptor 2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S319A-14, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 120 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Abcc9(20928)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1