MABT37
Anti-Dentin sialoprotein Antibody, clone 2C12.3
clone 2C12.3, from mouse
Sinonimo/i:
Dentin sialophosphoprotein, Dentin phosphoprotein, Dentin phosphophoryn, DPP2.Dentin sialoprotein, DSP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C12.3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dspp(666279)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:250-1,000 dilution of this antibody detected Dentin sialophosphoprotein in mouse and rat teeth tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse and rat teeth tissues
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1