SCT119
Colorante per nuclei rosso BioTracker 650
Live cell imaging red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell nuclear probe
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il nucleo è un organulo racchiuso da membrana presente nelle cellule eucariotiche. Contiene la maggior parte del materiale genetico della cellula, organizzato in lunghe molecole di DNA lineare che formano complessi con svariate proteine, come gli istoni, per formare i cromosomi. I coloranti del DNA tradizionalmente usati in microscopia, come DAPI e Hoechst, richiedono la fissazione delle cellule, per cui non possono essere usati per l′imaging delle cellule vive.
Il colorante rosso per nuclei BioTracker 650 Red Nuclear Dye è un colorante per il DNA rosso fluorescente permeabile alla membrana cellulare che colora specificamente i nuclei nelle cellule sia vive che fissate. Ha un'eccellente specificità per il DNA, non richiede fasi di lavaggio ed ha una bassa tossicità, per consentire l'imaging delle cellule vive. Il colorante è fornito con una fiala di verapamil, un inibitore della pompa di efflusso che può migliorare la ritenzione del colorante e la colorazione in alcuni tipi cellulari.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 650nm
Emissione: 675nm
Il colorante rosso per nuclei BioTracker 650 Red Nuclear Dye è un colorante per il DNA rosso fluorescente permeabile alla membrana cellulare che colora specificamente i nuclei nelle cellule sia vive che fissate. Ha un'eccellente specificità per il DNA, non richiede fasi di lavaggio ed ha una bassa tossicità, per consentire l'imaging delle cellule vive. Il colorante è fornito con una fiala di verapamil, un inibitore della pompa di efflusso che può migliorare la ritenzione del colorante e la colorazione in alcuni tipi cellulari.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 650nm
Emissione: 675nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Colorante nucleare rosso per imaging di cellule vive, caratterizzato da maggiore fotostabilità rispetto ai tradizionali coloranti per nuclei a fluorescenza blu come DAPI e Hoechst 33342.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Componenti
1) 1 fiala da 50µl di colorante nucleare rosso BioTracker 650 Red Nuclear Dye(1000X in DMSO) (CS224577)
2) 1 fiala da100µl di verapamil HCL (100mM in DMSO) (CS224592)
2) 1 fiala da100µl di verapamil HCL (100mM in DMSO) (CS224592)
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 650nm
Emissione: 675nm
Assorbanza: 650nm
Emissione: 675nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il BioTracker 650 Red Nuclear Dye a 2-8ºC. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3