MABS1696
Anti-RANKL Antibody, clone 6A12.1
clone 6A12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11, Osteoclast differentiation factor, ODF, Osteoprotegerin ligand, OPGL, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, TNF-related activation-induced cytokine, CD254
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF11(8600)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected human recombinant RANKL protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1