Documenti fondamentali
MABS157
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-N-acetilglucosammina O-Linked, clone RL2
clone RL2, from mouse
Sinonimo/i:
O-Linked N-Acetylglucosamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RL2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
affinity binding assay: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
Descrizione generale
La modifica post-traduzionale delle proteine mediante l′aggiunta di N-acetilglucosammina β-linked (β-GlcNAc) sugli idrossili dei residui di serina o treonina è chiamata β-GlcNAc O-linked o semplicemente O-GlcNAc. O-GlcNAc rappresenta una delle modificazioni post-traduzionali più frequenti all′interno dei compartimenti nucleo-citoplasmatici di tutte le specie animali e vegetali. Diversamente da altri tipi di glicosilazioni proteiche, la modificazione O-GlcNAc avviene esclusivamente all′interno dei compartimenti nucleare e citoplasmatico e generalmente la proteina non subisce ulteriori modifiche che ne allunghino la struttura. Inoltre, la O-GlcNAcilazione è un processo reversibile e altamente dinamico. La O-GlcNAc transferasi (OGT) attacca O-GlcNAc su specifici residui di serina o treonina della proteina, mentre la O-GlcNAcasi catalizza la rimozione/idrolisi di O-GlcNAc dalle proteine. Infatti, la mutua interazione dinamica tra O-GlcNAcilazione e fosforilazione di serina/treonina svolge un ruolo importante nella regolazione della trasduzione del segnale cellulare. Tau e RNA polimerasi II (Pol II) sono due proteine ben note che vanno incontro a O-GlcNAcilazione. Nel cervello di pazienti affetti da malattia di Alzheimer, la proteina tau diventa estensivamente fosforilata e meno O-GlcNAcilata. Analogamente, quando durante la trascrizione inizia la fase dell′allungamento, O-GlcNAc viene rimossa dal dominio C-terminale (CTD) della DNA polimerasi II e sostituita con O-fosfato.
Specificità
La struttura bersaglio non è specie-specifica.
Riconosce in modo specifico i gruppi N-acetilglucosammina O-linked (O-GlcNAc) sulle proteine e sui peptidi O-GlcNAcilati. Si osserva scarsa reattività nei confronti di GIcNAc libera e nessuna reattività nei confronti di GalNac. Il trattamento con galattosiltransferasi delle proteine O-GlcNAcilate determina la galattosilazione di O-GlcNAc attraverso il legame β1-4 e la perdita completa della capacità di legame del clone RL2 (Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157-1164).
Immunogeno
Frazione, costituita da complesso dei pori-lamina, purificata da membrane nucleari di fegato di ratto corrispondente alla N-Acetilglucosammina O-linked di ratto.
Applicazioni
L′uso dell′anticorpo anti-N-acetilglucosammina O-Linked, clone RL2, è convalidato per i saggi di Western Blotting, immunocitochimica, saggio per la valutazione dell′affinità di legame, microscopia elettronica e immunoprecipitazione.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 4,0 µg/mL ha permesso di rivelare la N-acetilglucosammina O-linked in cellule HeLa.
Saggio immunocitochimico: con un lotto rappresentativo è stata osservata immunocolorazione della membrana nucleare, ma non della parte interna del nucleo, di cellule HeLa permeabilizzate con digitonina. Il clone RL2 ha colorato l′interno del nucleo solo delle cellule HeLa permeabilizzate con Triton X-100 prive di membrana nucleare intatta (Adam, S.A., et al. (1990). J. Cell Biol. 111(3):807-816).
Saggio per valutare l′affinità di legame: un lotto rappresentativo è stato radiomarcato con 125I e ne sono state studiate le caratteristiche di legame a membrane nucleari isolate di fegato di ratto (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143-1156).
Microscopia elettronica: con un lotto rappresentativo è stata localizzata l′immunoreattività di O-GlcNAc in membrane nucleari isolate di fegato di ratto (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143-1156).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare le proteine O-GlcNAcilate in preparazioni di membrane nucleari di fegato di ratto (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143-1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157-1164).
Saggio di immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione delle proteine O-GlcNAcilate da preparazioni solubilizzate di membrane nucleari di fegato di ratto. Pretrattando le preparazioni di membrane nucleari con galattosiltransferasi, il clone RL2 non è stato in grado di determinare l′immunoprecipitazione delle glicoproteine (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143-1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157-1164).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare la N-acetilglucosammina O-linked in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Variabile, dipendente dalle dimensioni della(e) proteina(e) O-GlcNAcilata(e).
Stato fisico
Formato: purificata
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Monoclonal antibodies identify a group of nuclear pore complex glycoproteins.
Snow, CM; Senior, A; Gerace, L
The Journal of cell biology null
Nuclear protein import in permeabilized mammalian cells requires soluble cytoplasmic factors.
Adam, SA; Marr, RS; Gerace, L
The Journal of cell biology null
Nuclear pore complex glycoproteins contain cytoplasmically disposed O-linked N-acetylglucosamine.
Holt, GD; Snow, CM; Senior, A; Haltiwanger, RS; Gerace, L; Hart, GW
The Journal of cell biology null
Jin-Wei Jhu et al.
International journal of molecular sciences, 22(18) (2021-09-29)
Glutamine and lipids are two important components of proliferating cancer cells. Studies have demonstrated that glutamine synthetase (GS) boosts glutamine-dependent anabolic processes for nucleotide and protein synthesis, but the role of GS in regulating lipogenesis remains unclear. This study identified
Ilaria Zuliani et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
The disturbance of protein O-GlcNAcylation is emerging as a possible link between altered brain metabolism and the progression of neurodegeneration. As observed in brains with Alzheimer's disease (AD), flaws of the cerebral glucose uptake translate into reduced protein O-GlcNAcylation, which