Documenti fondamentali
SAB5700082
Sigma-Aldrich
Anti-PROX1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PROX1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
83
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.50 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROX1(5629)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the homeobox transcription factor family. Members of this family contain a homeobox domain that consists of a 60-amino acid helix-turn-helix structure that binds DNA and RNA. The protein encoded by this gene is conserved across vertebrates and may play an essential role during development. Altered levels of this protein have been reported in cancers of different organs, such as colon, brain, blood, breast, pancreas, liver and esophagus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PROX1 (NP_002754.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700082-100UL4065265168274