MABS1289
Anti-T4 Lysozyme (T4L) Antibody, clone 6A6
clone 6A6, from mouse
Sinonimo/i:
Bacteriophage T4 endolysin, Bacteriophage T4 lysis protein, Bacteriophage T4 lysozyme, Bacteriophage T4 muramidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A6, monoclonal
Reattività contro le specie
phage T4
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1