Documenti fondamentali
MABN827
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tau, clone T49 (non per proteina umana)
clone T49, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
T49, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, rat, bovine
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
14
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T49, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine
Non deve reagire con
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La proteina Tau o MAPT (Microtubule-associated protein tau), nota anche come neurofibrillary tangle protein o PHF-tau (paired helical filament-tau cioè proteina tau componente i filamenti elicoidali appaiati), è una proteina citosolica che promuove l'assemblaggio e la stabilità dei microtubuli e che è stata implicata nella creazione e nel mantenimento della polarità assonale nei neuroni. La proteina Tau si lega ai microtubuli e si pensa che funzioni come proteina di collegamento tra i microtubuli assonali e i componenti della membrana dei neuroni. Presenta diverse isoforme, le isoforme corte sono implicate nella la plasticità del citoscheletro mentre quelle più lunghe hanno prevalentemente un ruolo nella sua stabilizzazione. È stato dimostrato che il dominio PAD (phosphatase activating domain) della proteina Tau è coinvolto nell'inibizione del trasporto assonale veloce anterogrado, basato sulla chinesina, mediante l′attivazione della proteina fosfatasi 1 (PP1) assonale e della glicogeno sintasi chinasi 3 (GSK3), in maniera indipendente dal legame coi microtubuli. Si ritiene che alterazioni della proteina Tau siano la causa di numerose malattie neurodegenerative, tra cui demenza frontotemporale (FTD), degenerazione pallido-ponto-nigra (PPND), la malattia di Pick (PIDB), degenerazione corticobasale (CBD), sindrome da paralisi sopranucleare progressiva (PSNP1), malattia di Alzheimer e morbo di Parkinson. Il clone T49 mostra immunoreattività per la proteina Tau di bovino, ratto e topo, ma non per quella umana (UniProt P29172, P19332, P10637, P10636, rispettivamente).
Immunogeno
Purificato, corrispondente a Tau bovina.
Applicazioni
Immunoistochimica: una diluizione 1:1,000 di un lotto rappresentativo ha rilevato Tau nei tessuti di corteccia cerebrale, rene e intestino tenue di topo.
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato Tau nei neuroni di topi PS19 trattati con PBS o trasdotti con strain diversi (strain A o strain B) di fibrille preformate (pffs) di alfa sinucleina (Guo, JL, et al. (2013). Cell. 154:103-117).
L′anticorpo anti-Tau, clone T49 (non per proteina umana) è un anticorpo diretto contro la proteina Tau da utilizzare in Western Blotting e immunoistochimica.
Qualità
Testato in Western Blotting su lisati di tessuto cerebrale di uomo e topo.
Western Blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato Tau in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo e di uomo.
Descrizione del bersaglio
~53 kDa osservati. Questa proteina presenta diverse isoforme che vanno da 45 a 76 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Distinct ?-synuclein strains differentially promote tau inclusions in neurons.
Guo, JL; Covell, DJ; Daniels, JP; Iba, M; Stieber, A; Zhang, B; Riddle, DM; Kwong, LK; Xu et al.
Cell null
Carlos G Sanchez et al.
Communications biology, 4(1), 736-736 (2021-06-16)
Aggregates of hyperphosphorylated tau protein are a pathological hallmark of more than 20 distinct neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and frontotemporal dementia. While the exact mechanism of tau aggregation is unknown, the accumulation of aggregates correlates with
Melissa Huang et al.
eNeuro, 9(6) (2023-01-13)
Alzheimer's Disease (AD) is characterized by the pathologic assembly of amyloid β (Aβ) peptide, which deposits into extracellular plaques, and tau, which accumulates in intraneuronal inclusions. To investigate the link between Aβ and tau pathologies, experimental models featuring both pathologies