Documenti fondamentali
MABN1797
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Prdx-6, clone TAG-2A12
clone TAG-2A12, from mouse
Sinonimo/i:
Peroxiredoxin-6, EC: 1.11.1.15, 1-Cys peroxiredoxin, 1-Cys PRX, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA2, Antioxidant protein 2, Liver 2D page spot 40, Non-selenium glutathione peroxidase, NSGPx
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TAG-2A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX6(9588)
Descrizione generale
Peroxiredoxin-6 (UniProt: P30041; nota anche come EC: 1.11.1.15, 1-Cys peroxiredoxin, 1-Cys PRX, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA2, Antioxidant protein 2, Liver 2D page spot 40, Non-selenium glutathione peroxidase, NSGPx) è codificata nell‘uomo dal gene PRDX6 (noto anche come AOP2, KIAA0106) (Gene ID: 9588). La perossiredossina-6 (Peroxiredoxin-6) è una proteina citoplasmatica coinvolta nella regolazione dell′equilibrio redox della cellula. Riduce il perossido di idrogeno, gli acidi grassi a catena corta e i fosfolipidi idroperossidi. È il solo membro della famiglia Prdx ad avere attività bifunzionali - glutatione perossidasi e fosfolipasi A2 ed è la sola perossiredossina 1-cys di mammifero. Infatti, pur condividendo diverse proprietà strutturali e funzionali con gli altri membri della famiglia Prdx, ha un solo residuo di cisteina conservato e la sua tioredossina non partecipa al ciclo catalitico. La perossiredossina-6 è maggiormente espressa negli epiteli, come le regioni apicali dell'epitelio respiratorio e nell′epidermide; all'interno del polmone è espressa a livelli relativamente elevati nelle cellule epiteliali alveolari di tipo II e nelle cellule di Clara dei bronchioli. Livelli espressione inferiori sono stati osservati nei macrofagi alveolari e nell'endotelio microvascolare. La perossiredossina-6 umana condivide l'87% di identità di sequenza con topo, ratto e bovino.
Specificità
Il clone TAG-2A12 rileva la perossiredossina-6 nelle cellule umane.
Immunogeno
Cellule endoteliali corneali (hCENC) isolate da cornee di cadaveri umani e immunizzate usando MPLCTDM (monofosforil-lipide A/trealosio dicorinomicolato) come adiuvante.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in applicazioni di immunoprecipitazione (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in applicazioni di immunocitochimica (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analisi in citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in applicazioni di citometria a flusso (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analisi in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in applicazioni di immunofluorescenza (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analisi di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in applicazioni di Western blotting (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analisi in citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha rilevato Prdx-6 in cellule endoteliali corneali umane da donatore. (Per gentile concessione della Dott.ssa Vanessa Ding, Ph.D. e del Dott. Andre Choo, Ph.D, BTI, Singapore).
L′anticorpo anti-Prdx-6, clone TAG-2A12, N° Cat. MABN1797, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico contro la Prdx-6 ed è stato testato in citometria a flusso, immunofluorescenza, immunocitochimica, immunoprecipitazione e Western blotting.
Qualità
Conferma dell'identità mediante test di isotipizzazione.
analisi di isotipizzazione: questo anticorpo monoclonale è confermato essere una IgG1 umana mediante test di isotipizzazione.
Descrizione del bersaglio
~28 kDa osservati; 25,03 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1