P0058
Anti-Peroxiredoxin 6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-1-Cys peroxiredoxin, Anti-Acidic calcium-independent phospholipase A2, Anti-Antioxidant protein 2, Anti-Non-selenium glutathione peroxidase, AOP2, Anti-PRDX6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~25 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat brain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol