MABN1796
Anti-LRP1 Antibody, 85 kDa subunit Antibody, clone 6F8
clone 6F8, from mouse
Sinonimo/i:
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APER, Apolipoprotein E receptor, CD19, Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 85 kDa subunit, LRP-85
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot was employed as the capture antibody for the detection of LRP1 in different human brain regions by sandwich ELISA. a strong positive correlation between LRP1 and PSD95 regional distribution was observed (Shinohara, M., et al. (2013). Acta Neuropathol. 125(4):535-547).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected siRNA-mediated LRP1 knockdown in human brain vascular pericytes (Casey, C.S., et al. 2015. J. Biol. Chem. 290(22):14208-14217).
Note: The use of 5% skim milk as the blocking agent and 1-2 hr instead of overnight primary incubation time is recommended for Western blotting application to minimize non-specific background.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LRP1 85 kDa subunit in 10 µg of mouse whole brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1