MABF848
Anti-EBI3 Antibody/IL-35, clone V1.4C4.22 (Neutralizing)
clone V1.4C4.22, from mouse
Sinonimo/i:
EBI3/IL-35, IL-27B, Interleukin-27 subunit beta, IL-27 subunit beta, IL-27B, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V1.4C4.22, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ebi3(50498)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EBI3/IL-35 in 1 µg of recombinant m-EBI3/IL-27.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2