AP114P
Anticorpo di capra anti-IgM umane, Fc5µ, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Anticorpi secondari & di controllo
Western blot: 1:5,000-1:200,000.
Immunoistochimica: 1:500-1:5000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3