MABN1182
Anti-Glutamine Synthetase Antibody, clone 11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11A3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Glutamine synthetase in human cerebellum, cerebral cortex, and tonsil tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Glutamine synthetase in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1