MABF290
Anti-S100A9 Antibody, clone 2A5 (Azide Free)
clone 2A5, 1 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A9(6280)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected S100A9 in mouse neutrophils and recombinant mS100A9 (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e45478 1-12).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2