MABF854
Anti-S100A9 Antibody, clone 6B4
clone 6B4, from mouse
Sinonimo/i:
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9, S100A9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A9(6280)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) by direct/non-sandwich ELISA, but not rhS100A8 & rhS100A12 or recombinant murine S100A8 & S100A9 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) as well as endogenous S100A9 in purified human calprotectin (S100A8/S100A9 dimer) by sandwich ELISA, but not rhS100A8 or rhS100A12 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2