MABF1970M
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone WEN23
clone WEN23, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Activating receptor 1, rAR-1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK receptor KILR-1, NKACTR, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, NKp46, CD335
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WEN23, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ncr1(117547)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Affects Function Analysis: A representative lot of anti-NKp46 (CD335) affected funtion of NKp46 (CD335). (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunoprecipitation applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Flow Cytometry applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunohistochemistry applications (Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKp46 (CD335) in HEK293 cells transfected with rat NKp46.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2