Documenti fondamentali
06-371
Sigma-Aldrich
Anticorpo di coniglio anti-IgG di topo
Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
IgG di topo
Immunogeno
IgG intere (catene leggera e pesante) di topo altamente purificate
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L'anticorpo di coniglio anti-IgG di topo è in grado di rilevare il livello delle IgG di topo & il suo uso nelle applicazioni di IP è stato convalidato & è descritto in letteratura.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Qualità
Valutata di routine mediante immunoprecipitazione di IgG murine seguita da blotting con anti-Fak (N° Cat. 05-182).
Descrizione del bersaglio
50-60 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Fosfato di potassio 0,02 M, pH 7,2, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio allo 0,01%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20°C
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas A Milne et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(41), 14765-14770 (2005-10-04)
MLL (mixed-lineage leukemia) is a histone H3 Lys-4 specific methyltransferase that is a positive regulator of Hox expression. MLL rearrangements and amplification are common in acute lymphoid and myeloid leukemias and myelodysplastic disorders and are associated with abnormal up-regulation of
Vasilis P Androutsopoulos et al.
International journal of oncology, 49(4), 1305-1314 (2016-08-09)
Resveratrol is a natural dietary product that has demonstrated multifaceted anticancer activity. Several analogues of resveratrol have been synthesized in an effort to enhance the pharmacological potency and improve the pharmacokinetic properties of the compound. 3,4,5,4'‑trans‑tetramethoxystilbene (3,4,5,4'‑TMS) is a methoxylated analogue
Differential transcription factor use by the KIR2DL4 promoter under constitutive and IL-2/15-treated conditions.
Presnell, SR; Zhang, L; Chlebowy, CN; Al-Attar, A; Lutz, CT
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
M Yamamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 272(19), 12492-12494 (1997-05-09)
The DF3/MUC1 mucin-like glycoprotein is aberrantly overexpressed in human breast carcinomas. The functional role of DF3 is unknown. The present studies demonstrate that DF3 associates with beta-catenin. Similar findings have been obtained for gamma-catenin but not alpha-catenin. DF3, like E-cadherin
M Pap et al.
The Journal of biological chemistry, 273(32), 19929-19932 (1998-08-01)
Growth factor-dependent survival of a variety of mammalian cells is dependent on the activation of phosphatidylinositol (PI) 3-kinase and its downstream effector, the protein kinase Akt. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) has been previously identified as a physiological target of Akt