MABF1971M
Anti-NKR-P1B (CD161b) Antibody, clone Stok27
clone Stok27, from rat
Sinonimo/i:
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele B, CD161 antigen-like family member B, Immunoreceptor NKR-P1C, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele WAG/PVG/BS, Natural killer lymphocyte receptor P1B, CD161b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Stok27, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Klrb1C(683758)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-P1B (CD161b) in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2006). J Immunol. 176(7):4133-40; Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1B (CD161b) in Rnk16 (Rat NK) cells stably transfected with Stok27 (NKR-1B) antigen.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash