I3642
Monoclonal Anti-Interleukin-1β antibody produced in mouse
clone 8516.311, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-1β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8516.311, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using human PBMC′s
neutralization: suitable
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2