MABE967
Anti-DNA polymerase delta p125 Antibody, clone 11E10.1
clone 11E10.1, from mouse
Sinonimo/i:
DNA polymerase delta catalytic subunit, DNA polymerase delta p125, DNA polymerase subunit delta p125
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11E10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD1(5424)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase delta p125 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1