MAB10404
Anti-Ghrelin Antibody, clone 1ML-1D7
ascites fluid, clone 1ML-1D7, from mouse
Sinonimo/i:
ghrelin/obestatin prepropeptide1, ghrelin/obestatin2, ghrelin, growth hormone secretagogue receptor ligand1, obestatin1, ghrelin/obestatin preprohormone, Motilin-related peptide2, ghrelin1, M46 protein3, Growth hormone secretagogue
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1ML-1D7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GHRL(51738)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ghrelin in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Mouse stomach tissue lysate
WGK 1