Documenti fondamentali
MABE343-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-puromicina, clone 12D10, coniugato con Alexa Fluor 647
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-puromicina clone 12D10, Anti-puromicina con Alexa Fluor 647, Anticorpo per rivelare la puromicina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La puromicina è un antibiotico aminoglicosidico, derivato dal batterio Streptomyces alboniger, che agisce come inibitore della sintesi proteica inibendo la traduzione attraverso la terminazione prematura della catena peptidica nel ribosoma. Gli anticorpi monoclonali specifici per la puromicina vengono utilizzati con tecniche immuno-chimiche standard per monitorare direttamente la traduzione, un metodo conosciuto come metodo SUnSET (surface sensing of translation) Una parte della molecola della puromicina assomiglia all′estremità 3′ del tRNA aminoacilato e questa somiglianza è alla base del suo utilizzo nell′analisi della traduzione delle proteine. La puromicina induce la frammentazione del DNA nei timociti e nella linea cellulare di leucemia umana HL-60.
L′anticorpo anti-puromicina, clone 12D10 è validato per l'uso in immunocitochimica per il rilevamento della puromicina.
Specificità
Si prevede che reagisca con cellule di tutte le specie se pre-incubate con puromicina.
Qualità
Testato tramite analisi immunocitochimica su cellule HeLa non trattate/trattate con puromicina.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:2.500 di questo anticorpo ha rilevato le proteine neosintetizzate con incorporata la puromicina in cellule HeLa trattate con puromicina.
Alexa Fluor è un marchio registrato di Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Fare riferimento al N. Cat. MABE343 per informazioni circa il peso molecolare osservato.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hongcheng Cheng et al.
Nature metabolism, 5(2), 314-330 (2023-01-31)
The accumulation of acidic metabolic waste products within the tumor microenvironment inhibits effector functions of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs). However, it remains unclear how an acidic environment affects T cell metabolism and differentiation. Here we show that prolonged exposure to acid
Noga Ron-Harel et al.
Cell reports, 28(12), 3011-3021 (2019-09-19)
T cell stimulation is metabolically demanding. To exit quiescence, T cells rely on environmental nutrients, including glucose and the amino acids glutamine, leucine, serine, and arginine. The expression of transporters for these nutrients is tightly regulated and required for T cell activation.
Seema Qamar et al.
Cell, 173(3), 720-734 (2018-04-21)
Reversible phase separation underpins the role of FUS in ribonucleoprotein granules and other membrane-free organelles and is, in part, driven by the intrinsically disordered low-complexity (LC) domain of FUS. Here, we report that cooperative cation-π interactions between tyrosines in the
Noémie Mazaré et al.
Cell reports, 32(8), 108076-108076 (2020-08-28)
Local translation is a conserved mechanism conferring cells the ability to quickly respond to local stimuli. In the brain, it has been recently reported in astrocytes, whose fine processes contact blood vessels and synapses. Yet the specificity and regulation of
Eric J Allenspach et al.
The Journal of experimental medicine, 218(5) (2021-03-17)
SAMD9L is an interferon-induced tumor suppressor implicated in a spectrum of multisystem disorders, including risk for myeloid malignancies and immune deficiency. We identified a heterozygous de novo frameshift variant in SAMD9L in an infant with B cell aplasia and clinical
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE343-AF6474053252976308