MABE341-AF488
Anti-Puromycin, clone 17H1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
clone 17H1, 0.5 mg/mL, from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
This product is a conjugated version of Cat. No. MABE341.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HeLa cells treated with Puromycin only.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2