MABE343-AF488
™
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo coniugato con Alexa Fluor 488
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Questo prodotto è la versione coniugata del prodotto con N. Cat. MABE343.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Qualità
Immunocitochimica: una diluizione 1:2.500 di questo anticorpo ha rilevato le proteine neosintetizzate con incorporata la puromicina in cellule HeLa trattate con puromicina.
Alexa Fluor™ è un marchio registrato di Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2