MABE1078
Anti-TAF10/TAFII30 Antibody, clone 23TA-1H8
ascites fluid, clone 23TA-1H8, from mouse
Sinonimo/i:
Transcription initiation factor TFIID subunit 10, STAF28, TAF(II)30, TAFII-30, TAFII30, Transcription initiation factor TFIID 30 kDa subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23TA-1H8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF10(6881)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TAF10 (TAFII30) in HeLa nuclear extracts as well as in SPT20-containing SAGA immune complex, but not in ADA2a-containing ATAC immune complex (Nagy, Z, et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. 67(4):611-628).
Western Blotting Analysis: Representative lots detected the presence of TAF10 (TAFII30) in TAFII30-containing complexes immunoprecipitated from HeLa nuclear extracts (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated TAF10- (TAFII30-) containing complexes from HeLa nuclear extracts (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF10/TAFII30 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1