MABE1040
Anticorpo anti-Nup98, clone 2H10
clone 2H10, from rat
Sinonimo/i:
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup98
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUP98(4928)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & Funzione nucleare
Saggio immunocitochimico: con un lotto rappresentativo è stata rivelata la localizzazione nucleare di Nup98 in cellule HeLa (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la localizzazione nucleare di Nup98 in cellule NIH/3T3 (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Recettori nucleari
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare Nup98 in 10 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1