N1038
Monoclonal Anti-Nup98
clone 2H10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Nucleoporin, 98-kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~98 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG2cκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Descrizione generale
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3