05-1324
Anti-phospho-Histone H1 Antibody, clone 12D11
culture supernatant, clone 12D11, from mouse
Sinonimo/i:
H1 histone family, member 5, Histone H1a, histone 1, H1b, histone cluster 1, H1b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12D11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, bovine, vertebrates
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (not specified)
Informazioni sul gene
bovine ... H1-5(527304)
human ... H1-5(3009)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry:
This antibody has been demonstrated by an outside laboratory to show positive immunostaining for phosphorylated histone H1 in HUSK (human fetal primary myoblasts) cells fixed with 3.7% paraformaldehyde followed by permeabilization with 0.2% Triton X-100.2
Immunoprecipitation:
This antibody has been demonstrated by an outside laboratory to immunoprecipitate phosphorylated histone H1 using solid phase beads bound to anti-mouse IgM.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
1:1000 dilution of this antibody detected Histone H1 in colcemid-treated HeLa lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate, treated with colcemid.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1