MABD175
Anti-SHH Antibody, clone 5H4
clone 5H4, from mouse
Sinonimo/i:
HHG-1, Sonic hedgehog protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHH(6469)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SHH in non serum starved HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SHH in LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2