Documenti fondamentali
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.54
Temperatura di conservazione
−20°C
Livello qualitativo
Descrizione generale
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Note legali
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)