MABC943
Anti-OAS1 Antibody, clone 1D11.1
clone 1D11.1, from mouse
Sinonimo/i:
2′-5′-oligoadenylate synthase 1, (2-5′)oligo(A) synthase 1, 2-5A synthase 1, E18/E16, p46/p42 OAS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OAS1(4938)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected OAS1 in 10 µg of lysate from IFN gamma-treated HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1