Documenti fondamentali
MABC547
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-poli ADP-ribosio, clone 10H
clone 10H, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-PAR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Descrizione generale
La poli(ADP-ribosio) polimerasi è un enzima abbondante, nucleare, che catalizza la sintesi del poli(ADP-ribosio) a partire dal NAD+ (nicotinammide adenina dinucleotide). Possiede un dominio N-terminale di legame al DNA contenente due motivi a dita di zinco. L′N-terminale è collegato al dominio di legame per il NAD+ presente al C-terminale tramite una breve regione contenente diversi residui di acido glutammico che rappresentano i siti di auto-poli(ADP-ribosil)azione. La produzione di poli(ADP-ribosio) all'interno della cellula viene avviata dagli agenti che generano tagli a livello del filamento di DNA. Le catene ramificate dell'omopolimero possono raggiungere una lunghezza di 200–300 residui ma vengono rapidamente degradate dopo la sintesi. La funzione della sintesi del poli(ADP-ribosio) non è chiara, sebbene sembri sia necessaria per la riparazione del DNA.
Immunogeno
Corrisponde alla catena di poli ADP-ribosio umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per immunoprecipitare il poli ADP-ribosio da surnatanti in coltura di eritrociti di topo rivestiti di poli ADP-ribosio (Kawamitsu, H., et al. (1984). American Chemical Society. 3771-3777).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per rilevare, tramite immunofluorescenza indiretta, la sintesi di Poli(ADP-ribosio) in cellule CV-1 transfettate (J.H. Kupper, et al. J. Biol. Chem. (1990) 265:18721).
Rileva la PARP utilizzando questo anticorpo monoclonale di topo anti-poli-ADP-ribosio, clone 10H, validato per Western blotting, IP & immunofluorescenza.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Qualità
Testato mediante Western Blotting in cellule HeLa trattate/non trattate con UV.
Western blotting: una concentrazione di 1,0 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato il segnale su cellule HeLa trattate con UV mentre il segnale era scarso o nullo nel caso di cellule HeLa non trattate.
Descrizione del bersaglio
Il peso molecolare osservato è il risultato del legame tra poli(ADP-ribosio) e relativi recettori (come istoni e fattori di trascrizione).
Linkage
Sostituisce: MAB3192
Stato fisico
Formato: purificato
IgG3κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Jing Xu et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 89(5), 683-695 (2022-04-15)
Although the use of PARP inhibitor has received considerable amount of attention in ovarian cancer, PARP inhibitor resistance still emerges with disease progression. PI3K/AKT pathway inhibitors have been proposed to synergize with PARP inhibition to slow tumor growth, but the
DNA repair protein biomarkers associated with time to recurrence in triple-negative breast cancer.
Alexander, BM; Sprott, K; Farrow, DA; Wang, X; D'Andrea, AD; Schnitt, SJ; Collins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
DNA repair biomarkers predict response to neoadjuvant chemoradiotherapy in esophageal cancer.
Alexander, BM; Wang, XZ; Niemierko, A; Weaver, DT; Mak, RH; Roof, KS; Fidias, P; Wain, J; Choi, NC
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics null
Inhibition of poly(ADP-ribosyl)ation by overexpressing the poly(ADP-ribose) polymerase DNA-binding domain in mammalian cells.
Kupper, JH; de Murcia, G; Burkle, A
The Journal of Biological Chemistry null
L Ménard et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 65(7), 668-673 (1987-07-01)
We have developed a rapid, highly reproducible assay to determine poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity which measures directly the appearance of the reaction product. We also analysed the majority of different techniques which are used to determine poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity and found