MAB8727
Anti-Rabies Antibody, Glycoprotein, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24-3F-10, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
quantification of the rabies
immunizing antigen in the
production of rabies vaccine by
recombinant technology.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2