RU5500
Rabies Detection Reagent - Direct Fluorescence Assay
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
103.7 & 502.2, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 5 mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
This mouse monoclonal antibody blend to Rabies, Cat. No. RU5500 is conjugated to FITC and tested for use in Immunofluorescence for the detection of Rabies.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2